Z403997
IKA® stirring elements
R 1345 propeller stirrer, 4-bladed,stainless steel, 1/cs
Synonim(y):
stirring blade, stirring propeller
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 0741300
rozmiar wałka
8 mm × 540 mm
śr. mieszadła
100 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Standard stirring element. For drawing the material to be mixed from the top to the bottom. Local shearing forces. Generates axial flow in the vessel. Used at medium to high speeds.
- Stirrer diameter: 100 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 540 mm
- Speed max.: 800 rpm
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Zastosowanie
Note: Not compatible with Model RW 16 basic laboratory mixer (Z403903; Z403881)
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)