Z404403
IKA® stirring elements
R 1355 centrifugal stirrer, two-bladed (blades open with increasing speed), stainless steel, 1/cs
Synonim(y):
ostrze mieszające, śmigło mieszające
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 1132700
rozmiar wałka
8 mm × 550 mm
śr. mieszadła
24/100 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dwie łopatki, łopatki otwierają się z rosnącą prędkością. Do mieszania w okrągłych naczyniach z wąską szyjką. Efekt jest podobny do mieszadła 4-łopatkowego. Wymagane średnie i wysokie prędkości.
- Średnica mieszadła: 100/24 mm
- Średnica wału: 8 mm
- Długość wału: 550 mm
- Prędkość maks.: 800 obr.
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z404403-1EA | 4061826660683 |