Z404373
IKA® stirring elements
R 1303 dissolver stirrer, stainless steel, 1/cs
Synonim(y):
ostrze mieszające, śmigło mieszające
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 2746700
rozmiar wałka
8 mm × 350 mm
śr. mieszadła
42 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przepływ promieniowy, do zasysania mieszanego materiału od góry i od dołu. Wysokie turbulencje, duże siły ścinające. Redukcja cząstek. Stosowane przy średnich i dużych prędkościach.
- Średnica mieszadła: 42 mm
- Średnica wału: 8 mm
- Długość wału: 350 mm
- Prędkość maks.: 2000 obr.
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z404373-1EA | 4061826660669 |