Kluczowe dokumenty
Z657212
1385 akcesoria do mieszadła górnego
R 2723 telescopic stand
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.72
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0001412100
Opis ogólny
Stabilna podstawa w kształcie litery H zapobiega przewróceniu się stojaka do tyłu. Zapewnia optymalną stabilność wymaganą dla większych, cięższych instrumentów i przystawek. Stojak posiada śrubę regulacyjną, która może być kompensowana w przypadku nierównej powierzchni stołu laboratoryjnego. Dodatkowo wyposażony w pneumatyczny pręt sprężynowy, który umożliwia płynne podnoszenie i opuszczanie ciężkich instrumentów/narzędzi.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)