Merck
661414
Sigma-Aldrich
D-Glucose-6,6-d2
endotoxin tested, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-6,6-d2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D2H10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
powder
mp
150-152 °C (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wen-Qiang Wu et al.
Nucleic acids research, 43(9), 4614-4626 (2015-04-22)
Mutations in the RecQ DNA helicase gene BLM give rise to Bloom's syndrome, which is a rare autosomal recessive disorder characterized by genetic instability and cancer predisposition. BLM helicase is highly active in binding and unwinding G-quadruplexes (G4s), which are