Kluczowe dokumenty
W36691
D-Glucose-13C6
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Synonim(y):
D-Glucose-ul-13C, Dextrose-13C6
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
aktywność optyczna
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)