Merck
661430
Sigma-Aldrich
D-Glucose-6-13C
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Labeled Glucose, Dextrose-6-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Beilstein:
5810734
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O[13CH2][C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i2+1
Klucz InChI
GZCGUPFRVQAUEE-HYISWWFJSA-N
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.