Merck
606200
Sigma-Aldrich
Acetylsalicyloyl chloride-α-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC8H7ClO3
Masa cząsteczkowa:
199.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
bp
107-110 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
45-49 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1[13C](Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-6(11)13-8-5-3-2-4-7(8)9(10)12/h2-5H,1H3/i9+1
Klucz InChI
DSGKWFGEUBCEIE-QBZHADDCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)