Merck
331562
Sigma-Aldrich
Cyclohexanepentanoic acid
98%
Synonim(y):
5-Cyclohexylvaleric acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11(CH2)4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4656 (lit.)
bp
126-127 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
16-17 °C (lit.)
gęstość
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C11H20O2/c12-11(13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h10H,1-9H2,(H,12,13)
Klucz InChI
YMUHUYBRWUUAJF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas cykloheksanepentanowy (kwas 5-cykloheksylowalerianowy) został użyty jako pożywka dla Pseudomonas oleovorans do produkcji polimerów zawierających jednostki cykloheksylowe.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Polyesters produced by Pseudomonas oleovorans containing cyclohexyl groups.
Andujar M, et al.
Macromolecules, 30(6), 1611-1615 (1997)
Juan Manuel Gutierrez-Villagomez et al.
Talanta, 162, 440-452 (2016-11-14)
In this study, we report for the first time the efficiency of pentafluorobenzyl bromide (PFBBr) for naphthenic acid (NA) mixtures derivatization, and the comparison in the optimal conditions to the most common NAs derivatization reagents, BF
Dieter Schemeth et al.
Analytica chimica acta, 1038, 182-190 (2018-10-04)
In this study, we focus on isolation and fractionation strategies by solid phase extraction (SPE) for a broad range of environmentally related organic acids. These emerging potential contaminants are primary degradation products of spilled petrogenic compounds but little attention has