Merck
763160
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 thiourea
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3D4H2N2S
Masa cząsteczkowa:
106.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])NC(NC1([2H])[2H])=S
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
Klucz InChI
PDQAZBWRQCGBEV-LNLMKGTHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.