Merck
691976
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2 chloride
stabilized with hydroquinone, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Chloroethylene-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
13CH2=13CHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
gas
bp
-13.4 °C (lit.)
mp
-153.8 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
Cl[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
Klucz InChI
BZHJMEDXRYGGRV-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1A - Muta. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-77.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-61.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)