Kluczowe dokumenty
617504
Bromochloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
BrClCH13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
bp
210-212 °C (lit.)
mp
27.5 °C (lit.)
gęstość
1.996 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O[13C](=O)C(Cl)Br
InChI
1S/C2H2BrClO2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1
Klucz InChI
GEHJBWKLJVFKPS-VQEHIDDOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)