Merck
617164
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloropropane-d6
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
ClCD2CD2CD2Br
Masa cząsteczkowa:
163.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
144-145 °C (lit.)
gęstość
1.652 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
Klucz InChI
MFESCIUQSIBMSM-NMFSSPJFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>284.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 140 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)