Merck
296708
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Chloro-1-propanol
97%
Synonim(y):
(2S)-2-Chloropropan-1-ol, (S)-(-)-2-Chloro-1-propanol, (S)-2-Chloro-1-propanol, S-(+)-2-Chloro-1-propanol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(Cl)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]19/D +17.5°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
70.3 °C/75 mmHg (lit.)
gęstość
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@H](Cl)CO
InChI
1S/C3H7ClO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Klucz InChI
VZIQXGLTRZLBEX-VKHMYHEASA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)