Merck
490938
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoroacetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CF313CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
207 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Na+].[O-][13C](=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1;
Klucz InChI
UYCAUPASBSROMS-YTBWXGASSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)