Merck
793299
Sigma-Aldrich
Dodecanoyl-L-carnitine-d3 (N-methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH[OCO(CH2)10CH3]CH2N(CH3)2(CD3)Cl
Masa cząsteczkowa:
382.98
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-]C(C[C@@H](CC(CCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O.Cl
InChI
1S/C20H39NO3.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(22)15-18(16-20(23)24)17-21(2,3)4;/h18H,5-17H2,1-4H3;1H/t18-;/m1./s1/i2D3;
Klucz InChI
SIYDYLITHZRYKF-SOZODULPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)