WHA10421026
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 200 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Z698113, fiber filters, glass filter
About This Item
Polecane produkty
product name
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, diam. 47 mm
Materiały
borosilicate glass membrane
circles
opakowanie
pkg of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10421026
Whatman Article No. 28415406 (US reference)
Średnica
47 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Inorganic binder provides increased strength
- Temperature resistant up to 500°C
- Medium filtration speed
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)