WHA10370319
Whatman® glass microfiber grade GF 10 filter discs
white, organic binder, 200 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
filtr szklany, filtry włókniste
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters with organic binder, Grade GF 10, circles, diam. 47 mm, pack of 200
Materiały
circles
glass membrane (with organic binder)
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 200
producent / nazwa handlowa
Whatman 10370319
Whatman Article No. 28414786 (US reference)
Średnica
47 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Odporność na temperaturę do 180°C
- Wzmocniony wysokiej jakości spoiwem organicznym zapewniającym wysoką stabilność mechaniczną
- Średnia prędkość filtracji
- Może być używany jako filtr rolkowy w zastosowaniach zautomatyzowanych
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10370319 | 4061831600865 |