Kluczowe dokumenty
WHA10370320
Whatman® glass microfiber grade GF 10 filter discs
white, organic binder, 100 ea, 100 mm diam
Synonim(y):
filtr szklany, filtry włókniste
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters with organic binder, Grade GF 10, circles, diam. 100 mm, pack of 100
Materiały
circles
glass (with organic binder)
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10370320
Whatman Article No. 28414787 (US reference)
Średnica
100 mm
Opis ogólny
This filter with extreme mechanical stability and temperature resistant up to 180°C is used as a weighing aid for infrared weighing and as a roll filter in automatic air filtration units.
Cechy i korzyści
  • Odporność na temperaturę do 180°C
  • Wzmocniony wysokiej jakości spoiwem organicznym zapewniającym wysoką stabilność mechaniczną
  • Średnia prędkość filtracji
  • Może być używany jako filtr rolkowy w zastosowaniach zautomatyzowanych
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)