WHA10370393
Whatman® glass microfiber filters with organic binder, Grade GF 10
roll, W × L 40 mm × 42 m, pack of 1
Synonim(y):
Z750026
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
glass membrane (with organic binder)
roll
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 10370393
Whatman Article No. 28414801 (US reference)
szer. × dł.
40 mm × 42 m
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This filter with extreme mechanical stability and temperature resistant up to 180°C is used as a weighing aid for infrared weighing and as a roll filter in automatic air filtration units.
Cechy i korzyści
- Odporność na temperaturę do 180°C
- Wzmocniony wysokiej jakości spoiwem organicznym zapewniającym wysoką stabilność mechaniczną
- Średnia prędkość filtracji
- Może być używany jako filtr rolkowy w zastosowaniach zautomatyzowanych
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10370393 | 4061826076507 |