Kluczowe dokumenty
EHU078841
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AKR1A1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGAGCTAATTGCCCACTGCCAAGCACGTGGCCTGGAGGTAACTGCTTATAGCCCTTTGGGCTCCTCTGATCGTGCATGGCGTGATCCTGATGAGCCTGTCCTGCTGGAGGAACCAGTAGTCCTGGCATTGGCTGAAAAGTATGGCCGATCTCCAGCTCAGATCTTGCTCAGGTGGCAGGTCCAGCGGAAAGTGATCTGCATCCCCAAAAGTATCACTCCTTCTCGAATCCTTCAGAACATCAAGGTGTTTGACTTCACCTTTAGCCCAGAAGAGATGAAGCAGCTAAATGCCCTGAACAAAAATTGGAGATATATTGTGCCTATGCTTACGGTGGATGGGAAGAGAGTCCCAAGGGATGCAGGGCATCCTCTGTACCCCTTTAATGACCCGTACTGAGACCACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guiyang Jiang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(11), 9005-9013 (2015-06-18)
Recent studies have implicated ARMc8 in promoting tumor formation in non-small cell lung cancer and breast cancer; however, so far, no studies have revealed the expression pattern or cellular function of ARMc8 in colon cancer. In this study, we used