GERPN8510
Nucleon PhytoPure
Cytiva RPN8510, pack of 50 × 0.1 g
About This Item
Kod UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.55
Polecane produkty
opakowanie
pack of 50 × 0.1 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN8510
Opis ogólny
Zestawy do ekstrakcji genomowego DNA Nucleon Phytopure wykorzystują szybki protokół, który eliminuje wymóg stosowania fenolu lub bromku cetylotrimetyloamoniowego.
Zastosowanie
Systemy Nucleon PhytoPure firmy Cytiva do ekstrakcji DNA z próbek roślinnych i grzybowych są w stanie uzyskać wysoką wydajność wysokiej jakości DNA w ułamku czasu potrzebnego na zastosowanie konwencjonalnych metod. Metoda PhytoPure jest również bardziej wydajna i znacznie prostsza niż metody konwencjonalne. Chociaż większość technik ekstrakcji roślinnego DNA jest skuteczna w usuwaniu białek, są one znacznie mniej skuteczne w przypadku polisacharydów. Polisacharydy są bardzo powszechnymi zanieczyszczeniami w ekstraktach roślinnego DNA i często skutkują trudnymi w obsłudze, "śluzowatymi" granulkami DNA.
Cechy i korzyści
- Żywica PhytoPure wiąże polisacharydy roślinne, zapewniając wysoką wydajność wysokiej jakości genomowego DNA roślin w zaledwie 1 godzinę.
- Dwa rozmiary zestawów zapewniają ekonomiczne skalowanie przy użyciu tego samego protokołu bez fenolu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Phylogenetic analysis of Jurinea (Asteraceae) species from Turkey based on ISSR amplification.
Dogan B, et al.
Annales Botanici Fennici (2007)
ISSR profiling of Indian cultivars of mulberry (Morus spp.) and its relevance to breeding programs.
Vijayan K and Chatterjee S N
Euphytica, 131(1), 53-63 (2003)
Diversification of mulberry (Morus indica var. S36), a vegetatively propagated tree species.
Vijayan K, et al.
Caspian Journal of Environmental Sciences, 7(1), 23-30 (2009)