WHA10370202
Whatman® glass microfiber grade GF 9 filter discs ~3 μm pore size
white, inorganic binder, coarse particle filtration, 200 ea, 50 mm diam
Synonim(y):
filtr szklany, filtry włókniste
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 9, diam. 50 mm
Materiały
circles
glass membrane (with inorganic binder)
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10370202
Whatman Article No. 28414774 (US reference)
Średnica
50 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zatrzymywanie gruboziarnistych cząstek (~ 3 µm)
- Wzmocniony spoiwem nieorganicznym
- Wytrzymuje temperatury do 500°C
- Średnia prędkość filtracji
- Może być stosowany jako filtr wstępny dla gęstych próbek
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)