Kluczowe dokumenty
WHA10370105
Whatman® glass microfiber grade GF 8 filter discs ~3 μm pore size
white, inorganic binder, coarse particle filtration, 100 ea, 90 mm diam
Synonim(y):
filtr szklany, filtry włókniste
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 8, diam. 90 mm
Materiały
circles white glass membrane (with inorganic binder)
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10370105
Whatman Article No. 28414766 (US reference)
Parametry
Fast flow rate
Średnica
90 mm
wielkość porów
~3.0 μm (Grade GF 8)
Opis ogólny
This heavy weight glass fiber filter is used in the filtration of coarse particles. Frequently used in environmental analysis, in the determination of PCB, DDE, DDT, furans and dioxins in the air; pollution measurements in industrial, urban and populated areas, cement factories, iron and steel industry, dust measurements at the workplace, determination of the dust fraction in technical gases, and testing the effectiveness of dust-collecting.
Cechy i korzyści
  • Nominalna retencja cząstek 3 µm
  • Szybkość przepływu powietrza 12 s/100 ml/1,56 cm²
  • Nieorganiczne spoiwo zwiększające wytrzymałość i odporność na temperaturę do 500°C
  • Duża prędkość filtracji
  • Może być stosowany jako filtr wstępny do gęstych próbek
  • Funkcja filtrów zanieczyszczeń powietrza do wykrywania furanów, PCB i innych chemikaliów
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)