WHA10370205
Whatman® glass microfiber grade GF 9 filter discs ~3 μm pore size
white, inorganic binder, coarse particle filtration, 100 ea, 90 mm diam
Synonim(y):
filtr szklany, filtry włókniste
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 9, diam. 90 mm
Materiały
circles
glass membrane (with inorganic binder)
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10370205
Whatman Article No. 28414775 (US reference)
Średnica
90 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zatrzymywanie gruboziarnistych cząstek (~ 3 µm)
- Wzmocniony spoiwem nieorganicznym
- Wytrzymuje temperatury do 500°C
- Średnia prędkość filtracji
- Może być stosowany jako filtr wstępny dla gęstych próbek
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)