Kluczowe dokumenty
WHA10421030
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 200 ea, 50 mm diam
Synonim(y):
filtr szklany, filtry włókniste
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, diam. 50 mm
Materiały
borosilicate glass membrane
circles
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10421030
Whatman Article No. 28415407 (US reference)
Średnica
50 mm
Opis ogólny
This filter is used as a membrane prefilter in applications such as the determination of crop protection agent residues by GC or HPLC, in cold sludge determination of beer, in soot separation before gas analyzers and as roll filters in automatic air filtration units.
Cechy i korzyści
  • Spoiwo nieorganiczne zapewnia zwiększoną wytrzymałość
  • Odporność na temperaturę do 500°C
  • Średnia prędkość filtracji
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)