WHA10421019
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 200 ea, 42 mm diam
Synonim(y):
filtr szklany, filtry włókniste
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, diam. 42 mm
Materiały
borosilicate glass membrane
circles
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10421019
Whatman Article No. 28415404 (US reference)
Średnica
42 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Spoiwo nieorganiczne zapewnia zwiększoną wytrzymałość
- Odporność na temperaturę do 500°C
- Średnia prędkość filtracji
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10421019 | 4061831600933 |