Merck
807761
Sigma-Aldrich
palmitic-acid-5-hydroxy-stearic-acid
95%
Synonim(y):
5-PAHSA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H66O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
mp
39 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Kwas palmityno-5-hydroksystearynowy (5-PAHSA) jest również określany jako kwas 5-heksadekanoiloksyoktadekanowy (nazwa IUPAC).
Zastosowanie
5-PAHSA składa się z kwasu palmitynowego przyłączonego do kwasu stearynowego i należy do klasy rozgałęzionych lipidów określanych jako estry kwasów tłuszczowych hydroksykwasów tłuszczowych (FAHFA). 5-PAHSA stwierdzono na obniżonym poziomie w tkance tłuszczowej i surowicy myszy opornych na insulinę. Stwierdzono również niższe poziomy w białej tkance tłuszczowej i surowicy ludzi. Badania doustnego podawania 5-PAHSA otyłym myszom z cukrzycą wykazały poprawę tolerancji glukozy. Charakteryzując mechanizm, stwierdzono, że 5-PAHSA stymuluje wydzielanie insuliny i GLP-1, a także zwiększa transport glukozy i transporter Glut4 poprzez aktywację GPR-120.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark M Yore et al.
Cell, 159(2), 318-332 (2014-10-11)
Increased adipose tissue lipogenesis is associated with enhanced insulin sensitivity. Mice overexpressing the Glut4 glucose transporter in adipocytes have elevated lipogenesis and increased glucose tolerance despite being obese with elevated circulating fatty acids. Lipidomic analysis of adipose tissue revealed the