Merck
900410C
Avanti
5-PAHSA
5-(palmitoyloxy)octadecanoic acid, chloroform
Synonim(y):
(O-acylo)-hydroksykwas tłuszczowy (OAHFA) 16:0-(5-O-18:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H66O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (900410C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 900410C
stężenie
1 mg/mL (900410C-1mg)
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCC(O)=O
Klucz InChI
QBGKCWKQYJQHJX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas palmitynowy i hydroksystearynowy (PAHSA) zawierające(O-acylo)-hydroksykwasy tłuszczowe znajdują się w tkankach i ekstraktach surowicy myszy i ludzi.
Zastosowanie
Kwas 5-PAHSA lub kwas 5-(palmitoiloksy)oktadekanowy może być stosowany jako wzorzec(O-acylo)-hydroksykwasów tłuszczowych (OAHFA) do określania pozycji estrów w izomerycznych OAHFA za pomocą spektrometrii mas z pułapką jonową. Nadaje się również do stosowania jako wzorzec do ilościowego oznaczania estrów kwasów tłuszczowych hydroksykwasów tłuszczowych (FAHFA) metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS).
Działania biochem./fizjol.
Poziomy kwasu palmitynowego i hydroksystearynowego (PAHSA) korelują silnie z wrażliwością na insulinę i są zmniejszone w tkance tłuszczowej i surowicy ludzi opornych na insulinę. W adipocytach PAHSA sygnalizują poprzez receptor 120 sprzężony z białkiem G (GPR120), aby zwiększyć stymulowany insuliną wychwyt glukozy. PAHSA są estrami kwasów tłuszczowych hydroksykwasów tłuszczowych (FAHFA), które są endogennymi lipidami z potencjałem do leczenia cukrzycy i stanów zapalnych.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (900410C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David L Marshall et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 30(21), 2351-2359 (2016-08-16)
(O-acyl)-hydroxy fatty acids (OAHFAs) are a recently discovered class of endogenous lipids, generating significant interest for their correlation with enhanced glucose tolerance. Structural variants that differ in the position of the ester linkage have been described, including the ω-OAHFA sub-class
Thu Huong Pham et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(2) (2019-01-13)
Fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFA), diglycerides (DG) and monoacetyldiglycerides (MAcDG) are gaining interest as functional lipids in pharmaceuticals and functional food formulations for managing and treating metabolic or inflammatory diseases. Herein, we investigated whether the antler and/or
Yan-Mei Wang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 506(1), 153-160 (2018-10-21)
Browning of white adipose tissue is a novel mechanism to counteract obesity in view of its thermogenic activity. Activation of G-protein-coupled receptor 120 (GPR120) can promote the browning of white fat. 9-PAHSA, an endogenous mammalian lipid, which is acting as
Matthew J Kolar et al.
Biochemistry, 55(33), 4636-4641 (2016-08-11)
A recently discovered class of endogenous mammalian lipids, branched fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs), possesses anti-diabetic and anti-inflammatory activities. Here, we identified and validated carboxyl ester lipase (CEL), a pancreatic enzyme hydrolyzing cholesteryl esters and other dietary
Mark M Yore et al.
Cell, 159(2), 318-332 (2014-10-11)
Increased adipose tissue lipogenesis is associated with enhanced insulin sensitivity. Mice overexpressing the Glut4 glucose transporter in adipocytes have elevated lipogenesis and increased glucose tolerance despite being obese with elevated circulating fatty acids. Lipidomic analysis of adipose tissue revealed the