Merck
860409C
Avanti
9-PAHSA-d9
Avanti Research - A Croda Brand 860409C
Synonim(y):
9-[((13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9)palmitoyl)hydroxy]-stearic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H57D9O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
547.94
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (860409C-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (860409C-500ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860409C
stężenie
0.5 mg/mL (860409C-500ug)
1 mg/mL (860409C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CCCCCCCC(O)=O
Klucz InChI
MHQWHZLXDBVXML-NPNXCVMYSA-N
Opis ogólny
Kwas 9-PAHSA-d9 9-[((13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9)palmitoilo)hydroksy]-stearynowy jest deuterowanym palmitoilo-hydroksy-stearynowym kwasem, w którym dziewięć protonów palmitoilu zastąpiono deuterem. Kwas palmityno-9-hydroksystearynowy (9-PAHSA) jest najobficiej występującym estrem hydroksykwasów tłuszczowych (FAHFA).
Poziomy PAHSA silnie korelują z wrażliwością na insulinę i są obniżone w tkance tłuszczowej i surowicy ludzi opornych na insulinę. W adipocytach, PAHSA sygnalizują poprzez GPR120 zwiększenie wychwytu glukozy stymulowanego insuliną. FAHFA są zatem endogennymi lipidami z potencjałem do leczenia cukrzycy typu 2. Avanti uzyskała licencję od właściciela patentu na wytwarzanie tych produktów do celów badawczych.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860409C-1 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860409C-500ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew J Kolar et al.
Biochemistry, 55(33), 4636-4641 (2016-08-11)
A recently discovered class of endogenous mammalian lipids, branched fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs), possesses anti-diabetic and anti-inflammatory activities. Here, we identified and validated carboxyl ester lipase (CEL), a pancreatic enzyme hydrolyzing cholesteryl esters and other dietary
Mark M Yore et al.
Cell, 159(2), 318-332 (2014-10-11)
Increased adipose tissue lipogenesis is associated with enhanced insulin sensitivity. Mice overexpressing the Glut4 glucose transporter in adipocytes have elevated lipogenesis and increased glucose tolerance despite being obese with elevated circulating fatty acids. Lipidomic analysis of adipose tissue revealed the