Merck
900416P
Avanti
12-PAHSA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
9-(palmitoyloxy)octadecanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H66O4
Masa cząsteczkowa:
538.89
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
opakowanie
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (900416P-1MG))
pkg of (pkg of 1 X 5 mg (900416P-5MG))
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900416P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900416P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3