Key Documents
858144P
Avanti
18:0 Lyso PS
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Synonim(y):
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); 18:0 LPS; C18 LPS; PS(18:0/0:0); 110725
About This Item
Polecane produkty
Próba
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (858144P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (858144P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 858144P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]