Kluczowe dokumenty
858143P
Avanti
18:1 Lyso PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(18:1(9Z)/0:0); 18:1 LPS; C18:1 LPS; 110726
About This Item
Polecane produkty
opis
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Próba
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (858143P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (858143P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (858143P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (858143P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (858143P-50mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
Klucz InChI
ULNYNKJABITZRB-UZADSWFSSA-M
Zastosowanie
- for the preparation of phospholipid vesicles
- to study its effects on nerve growth factor (NGF)-induced mitogen-activated protein kinase (MAPK) and serine/threonine-protein kinase (Akt) signals
- to prevent the lack of de novo synthesis of phosphatidylserine (PS) in Golgi apparatus
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)