Merck
857138C
Avanti
18:2 Lyso PA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(18:2(9Z,12Z)/0:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H38NaO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
opis
1-linoleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Próba
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (857138C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (857138C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (857138C-10mg)
10 mg/mL (857138C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Lysophosphatidic acid (LPA) is a lysophospholipid comprising of glycerol 3-phosphate (G3P), fatty acids, and phosphates.
Działania biochem./fizjol.
18:2 Lysophosphatidic acid (LPA) is an active ingredient of gintonin, which is a bioactive ligand of ginseng. LPA is synthesized in plants by the activity of the enzyme glycerol 3-phosphate acyltransferase (GPAT). LPA is an intermediate in the synthesis of phosphatidic acid (PA) and other phospholipids. Abnormal LPA metabolism is found in children with autism.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857138C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857138C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potential serum biomarkers from a metabolomics study of autism
Wang H, et al.
Journal of Psychiatry & Neuroscience, 41(1), 27-27 (2016)
Ross Dobie et al.
Cell reports, 29(7), 1832-1847 (2019-11-14)
Iterative liver injury results in progressive fibrosis disrupting hepatic architecture, regeneration potential, and liver function. Hepatic stellate cells (HSCs) are a major source of pathological matrix during fibrosis and are thought to be a functionally homogeneous population. Here, we use
Bioactive lipids in gintonin-enriched fraction from ginseng
Cho HJ, et al.
Journal of ginseng research (2017)