Merck
857125C
Avanti
20:4 Lyso PA
1-arachidonoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), chloroform
Synonim(y):
arachidonoyl lysophosphatidic acid; 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0); 20:4 LPA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H42NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.56
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (857125C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 857125C
stężenie
10 mg/mL (857125C-10mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C23H39O7P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(25)29-20-22(24)21-30-31(26,27)28;/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H2,26,27,28);1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;/t22-;/m1./s1
Klucz InChI
MQNJYFKSBIEJTA-PWZWHAFSSA-N
Opis ogólny
Lysophosphatidic acid (LPA) is a lysophospholipid comprising of glycerol 3-phosphate (G3P), fatty acids, and phosphates.
Zastosowanie
20:4 Lyso PA (LPA) has been used in feeding low density lipoprotein receptor null (LDLR-/-) mice. It is suitable for use as standard for high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) for the quantification of human plasma LPA, and as a strong agonist for lysophosphatidic acid receptor1(LPA1).
Działania biochem./fizjol.
Lysophosphatidic acid (LPA) is a bioactive lipid produced in tissues. LPA is involved in signal transduction through G-protein coupled receptors. LPA is implicated in many diseases including atherosclerosis, ischaemia perfusion injury, thrombosis and hypertension. LPA also plays an important role in wound healing processes, autoimmune diseases and tumor metastasis.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857125C-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bioactive lipids in gintonin-enriched fraction from ginseng
Cho HJ, et al.
Journal of ginseng research (2017)
Transgenic 6F tomatoes act on the small intestine to prevent systemic inflammation and dyslipidemia caused by Western diet and intestinally derived lysophosphatidic acid
Navab M, et al.
Journal of Lipid Research, 54(12), 3403-3418 (2013)
Simple enrichment and analysis of plasma lysophosphatidic acids
Wang J, et al.
Analyst, 138(22), 6852-6859 (2013)
Lys39-lysophosphatidate carbonyl oxygen interaction locks LPA 1 N-terminal cap to the orthosteric site and partners Arg124 during receptor activation
Omotuyi OI, et al.
Scientific Reports, 5, 13343-13343 (2015)
Mohamad Navab et al.
Journal of lipid research, 54(12), 3403-3418 (2013-10-03)
We recently reported that levels of unsaturated lysophosphatidic acid (LPA) in the small intestine significantly correlated with the extent of aortic atherosclerosis in LDL receptor-null (LDLR⁻/⁻) mice fed a Western diet (WD). Here we demonstrate that WD increases unsaturated (but