Merck
840858C
Avanti
16:0-18:2 PA
1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-heksadekanoilo-2-(9Z,12Z-oktadekadienoilo)-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa); PA(16:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H68O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
694.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840858C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840858C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840858C
stężenie
10 mg/mL (840858C-25mg)
25 mg/mL (840858C-200mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-;/m1./s1
Klucz InChI
IYNPOFCKGPJAFU-HQFKUYMNSA-M
Opis ogólny
16:0-18:2 PA lub 1-palmitoilo-2-linoleoilo-sn-glicero-3-fosforan jest solą sodową kwasu fosfatydowego, z podstawieniem kwasu palmitynowego i linolenowego odpowiednio w pozycjach sn-1 i sn-2 w szkielecie glicerolu.
Zastosowanie
16:0-18:2 PA lub 1-palmitoilo-2-linoleoilo-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa) został wykorzystany do badania wpływu kwasu fosfatydowego (PA) na fluktuację wapnia cytoplazmatycznego ([Ca2+]cyt) w komórkach ochronnych Arabidopsis za pomocą obrazowania fluorescencyjnego. Może być stosowany jako standard w chromatografii cienkowarstwowej (TLC) do oddzielania lipidów pochodzących z imbiru i grejpfrutowych nanocząstek egzosomowych (ELN). Może być również stosowany w teście filtr-blotting, w celu zbadania interakcji białka 4 (Ahl4) zawierającego motyw AT-hook z PA.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840858C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840858C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guangqin Cai et al.
Molecular plant, 13(7), 984-1000 (2020-04-26)
Lipid catabolism in germinating seeds provides energy and substrates for initial seedling growth, but how this process is regulated is not well understood. Here, we show that an AT-hook motif-containing nuclear localized (AHL) protein regulates lipid mobilization and fatty acid
Yun Teng et al.
Cell host & microbe, 24(5), 637-652 (2018-11-20)
The gut microbiota can be altered by dietary interventions to prevent and treat various diseases. However, the mechanisms by which food products modulate commensals remain largely unknown. We demonstrate that plant-derived exosome-like nanoparticles (ELNs) are taken up by the gut