Merck
840857C
Avanti
16:0-18:1 PA
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-heksadekanoilo-2--(9Z-oktadekenoilo)-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa); POPA; PA(16:0/18:1(9Z)); 110616
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H70O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
696.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840857C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840857C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840857C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840857C
stężenie
10 mg/mL (840857C-25mg)
25 mg/mL (840857C-200mg)
25 mg/mL (840857C-500mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1
Klucz InChI
PPYXMAJBOKWTQX-RYRMQHSSSA-M
Opis ogólny
16:0-18:1 PA (1-palmitoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa)/POPA) ma osiem atomów tlenu i jeden atom wodoru hydroksylowego. POPA jest anionowym lipidem.
Zastosowanie
16:0-18:1 PA (1-palmitoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa)) został użyty do zbadania jego wpływu na aktywność syntazy monogalaktozyldiacyloglicerolu (MGDG) otoczki chloroplastowej oraz w teście liposomowym Pull-Down Assay z domeną C2-podobną SEIPIN.
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy (PA) służy jako prekursor fosfatydylocholiny lub fosfatydyloseryny. Jest zaangażowany w wpływanie na krzywiznę błony i sygnalizację.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840857C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840857C-25 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840857C-500 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nadezhda Y Davydova et al.
The Biochemical journal, 476(23), 3661-3685 (2019-11-22)
In this study, we investigate the ability of ethanol-inducible CYP2E1 to interact with other cytochrome P450 species and affect the metabolism of their substrates. As a model system, we used CYP2E1-enriched human liver microsomes (HLM) obtained by the incorporation of
R J Perrin et al.
The Journal of biological chemistry, 275(44), 34393-34398 (2000-08-23)
alpha-Synuclein has been centrally implicated in neurodegenerative disease, and a normal function in developmental synaptic plasticity has been suggested by studies in songbirds. A variety of observations suggest the protein partitions between membrane and cytosol, a behavior apparently conferred by
Emmanuelle Dubots et al.
The Journal of biological chemistry, 285(9), 6003-6011 (2009-12-22)
One of the major characteristics of chloroplast membranes is their enrichment in galactoglycerolipids, monogalactosyldiacylglycerol (MGDG), and digalactosyldiacylglycerol (DGDG), whereas phospholipids are poorly represented, mainly as phosphatidylglycerol (PG). All these lipids are synthesized in the chloroplast envelope, but galactolipid synthesis is
Joury S van 't Klooster et al.
eLife, 9 (2020-04-18)
Yeast tolerates a low pH and high solvent concentrations. The permeability of the plasma membrane (PM) for small molecules is low and lateral diffusion of proteins is slow. These findings suggest a high degree of lipid order, which raises the
Renhong Yan et al.
Developmental cell, 47(2), 248-256 (2018-10-09)
The biogenesis of lipid droplets (LDs) and the development of adipocytes are two key aspects of mammalian fat storage. SEIPIN, an integral membrane protein of the endoplasmic reticulum (ER), plays a critical role in both LD formation and adipogenesis. The