Merck
852471P
Avanti
C18(Plasm) LPE
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Synonim(y):
PE(18:1p/0:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H48NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.60
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (852471P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (852471P-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 852471P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+]([H])([H])[H])(OC[C@]([H])(O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852471P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852471P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)