Merck
852467C
Avanti
C18(Plasm)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-(1-Enyl-stearoyl)-2-oleoyl-GPC, 1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; GPCho(18:0p/18:1(9Z)); 110629
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H86NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
772.13
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 5 mL (852467C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (852467C-25mg)
pkg of 1 × 5 mL (852467C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL (852467C-5mg)
2 mg/mL (852467C-10mg)
5 mg/mL (852467C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
C18(Plasm)-18:1 PC has been used as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852467C-10mg)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852467C-25mg)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852467C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Comprehensive untargeted lipidomic analysis using core-shell C30 particle column and high field orbitrap mass spectrometer
Narvaez-Rivas M and Zhang Q
Journal of Chromatography A, 1440, 123-134 (2016)
Mónica Narváez-Rivas et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 123-134 (2016-03-02)
The goal of untargeted lipidomics is to have high throughput, yet comprehensive and unambiguous identification and quantification of lipids. Novel stationary phases in LC separation and new mass spectrometric instruments capable of high mass resolving power and faster scanning rate