Merck
850340C
Avanti
13:0 PC
1,2-ditridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
PC(13:0/13:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H68NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
649.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850340C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850340C
stężenie
10 mg/mL (850340C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
13:0 PC to ditridekanoilofosfatydylocholina (DTPC). Fosfatydylocholina (PC) jest fosfolipidem obecnym w komórkach śródbłonka, komórkach nabłonka rogówki i fibroblastach. Strukturalnie PC ma polarną głowę składającą się z choliny i fosforanu oraz dwa niepolarne ogony składające się z kwasów tłuszczowych. Grupa polarna głowy jest rozpuszczalna w wodzie, a niepolarne ogony są nierozpuszczalne w wodzie. Ze względu na swoje właściwości amfifilowe jest obecna w błonie komórkowej. W organizmie człowieka PC jest syntetyzowany przez wątrobę. Źródłem PC w diecie są jaja i soja.
Fosfatydylocholina (PC), fosfolipid, zawiera dodatnio naładowaną czwartorzędową aminę i ujemnie naładowany fosforan w swojej grupie głowowej. Może tworzyć silne dwuwarstwy i jest ważnym składnikiem błon ssaków.
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
13:0 Fosfatydylocholina (PC) została użyta jako wzorzec lipidowy do spektrometrii mas.
13:0 PC (1,2-ditrydekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) może być stosowany jako wzorzec lipidowy do ilościowego oznaczania fosfatydylocholin (PC) za pomocą analizy spektrometrycznej.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) jest prekursorem syntezy triacylogliceroli. Stężenie PC zmniejsza się z powodu zwiększonej produkcji triacylogliceroli w wątrobie. Fosfatydylocholina może być biomarkerem do diagnozowania stłuszczenia wątroby. Jej struktura umożliwia wykorzystanie jej w przemyśle spożywczym jako emulgatora.
Fosfatydylocholina (PC) może służyć jako środek powierzchniowo czynny w śluzie.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850340C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phospholipid makeup of the breast adipose tissue is impacted by obesity and mammary cancer in the mouse: Results of a pilot study
Margolis M, et al.
Biochimie, 108(11), 133-139 (2015)
Genea Edwards et al.
Biochimie, 101, 232-247 (2014-02-25)
To compare phospholipid (phosphatidylcholine, phosphatidylserine, phosphatidylethanolamine and phosphatidylinositol) profiles of human control and glaucomatous aqueous humor (AQH). AQH samples were procured during surgery from human POAG and control subjects (n = 15 each). Samples were used following institutional review board
Self-assembled phospholipid unilamellar vesicles
Liposomes, Part G (2009)
Mass spectrometric analyses of phosphatidylcholines in alkali-exposed corneal tissue
Crane AM, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 53(11), 7122-7130 (2012)
Altered plasma lipidome profile of dairy cows with fatty liver disease
Gerspach C, et al.
Research in Veterinary Science, 110, 47-59 (2017)