Kluczowe dokumenty
850367P
Avanti
19:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
PC(19:0/19:0)
About This Item
Polecane produkty
opis
1,2-dinonadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850367P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850367P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850367P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850367P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Klucz InChI
CJXPNBSAXZBLEC-USYZEHPZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)