Merck
860383P
Avanti
18:0 PG-d70
Avanti Research - A Croda Brand 860383P, powder
Synonim(y):
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H12O10PNaD70
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
871.49
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860383P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860383P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H]
Opis ogólny
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (18:0 PG-d70) is a deuterated phosphoglycerol (PG) wherein 70 protons in distearoyl are replaced by deuterium.
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860383P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of materials chemistry. B (2012)