Merck
857223P
Avanti
C16 LPA
1-O-hexadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
Synonim(y):
1-heksadecylo-sn-glicero-3-fosforan(sól amonowa); vPA(16:0e/0:0); 110683
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H44NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.53
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (857223P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 857223P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC.[NH4+]
InChI
1S/C19H41O6P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-24-17-19(20)18-25-26(21,22)23;/h19-20H,2-18H2,1H3,(H2,21,22,23);1H3/t19-;/m1./s1
Klucz InChI
CZAOPXJWCUFSOL-FSRHSHDFSA-N
Opis ogólny
Kwas lizofosfatydowy (LPA) to lizofosfolipid (LPL), który składa się z 3-fosforanu glicerolu (G3P), kwasów tłuszczowych i fosforanów. Produkowany jest głównie w roślinach.
Działania biochem./fizjol.
Kwas lizofosfatydowy (LPA) uczestniczy w syntezie kwasu fosfatydowego (PA).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (857223P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bioactive lipids in gintonin-enriched fraction from ginseng
Cho HJ, et al.
Journal of ginseng research (2017)
Jesica R Williams et al.
The Journal of biological chemistry, 284(25), 17304-17319 (2009-04-16)
Lysophosphatidic acid (LPA) is a ligand for LPA(1-3) of the endothelial differentiation gene family G-protein-coupled receptors, and LPA(4-8) is related to the purinergic family G-protein-coupled receptor. Because the structure-activity relationship (SAR) of GPR92/LPA(5) is limited and whether LPA is its