Merck
47127-U
Supelco
Cholesterol solution
certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
eCl@ss:
39023139
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
10 mg/mL in chloroform
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
single component solution
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
informacje o genach
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yori Ozaki et al.
The British journal of nutrition, 114(9), 1410-1418 (2015-09-04)
Protein malnutrition promotes hepatic steatosis, decreases insulin-like growth factor (IGF)-I production and retards growth. To identify new molecules involved in such changes, we conducted DNA microarray analysis on liver samples from rats fed an isoenergetic low-protein diet for 8 h.
Peter Libby et al.
Immunity, 38(6), 1092-1104 (2013-07-03)
According to the traditional view, atherosclerosis results from a passive buildup of cholesterol in the artery wall. Yet, burgeoning evidence implicates inflammation and immune effector mechanisms in the pathogenesis of this disease. Both innate and adaptive immunity operate during atherogenesis
Frederick J Raal et al.
Lancet (London, England), 385(9965), 331-340 (2014-10-06)
Heterozygous familial hypercholesterolaemia is characterised by low cellular uptake of LDL cholesterol, increased plasma LDL cholesterol concentrations, and premature cardiovascular disease. Despite intensive statin therapy, with or without ezetimibe, many patients are unable to achieve recommended target levels of LDL
Daniel I Swerdlow et al.
Lancet (London, England), 385(9965), 351-361 (2014-09-30)
Statins increase the risk of new-onset type 2 diabetes mellitus. We aimed to assess whether this increase in risk is a consequence of inhibition of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase (HMGCR), the intended drug target. We used single nucleotide polymorphisms in the HMGCR
Lingyun Lu et al.
American heart journal, 167(5), 683-689 (2014-04-29)
We previously found that the use of ezetimibe increased rapidly with different patterns between the United States (US) and Canada prior to the landmark Ezetimibe and Simvastatin in Hypercholesterolemia Enhance Atherosclerosis Regression (ENHANCE) trial, which was reported in January 2008
Protokoły
Global Trade Item Number
SKUGTIN
47127-U4061832359700