700123P
Avanti
CholPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 700123P, powder
Synonim(y):
cholesteryl phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (700123P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (700123P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 700123P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C32H58NO4P/c1-23(2)10-9-11-24(3)28-14-15-29-27-13-12-25-22-26(37-38(34,35)36-21-20-33(6,7)8)16-18-31(25,4)30(27)17-19-32(28,29)5/h12,23-24,26-30H,9-11,13-22H2,1-8H3/p+1
Klucz InChI
MWEZHNCHKXEIBJ-UHFFFAOYSA-O
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3