Kluczowe dokumenty
330713X
Avanti
Deuterated Ceramide LIPIDOMIX Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
LIPIDOMIX Mass Spec Standard, Single-vial Prepared Lipidomic Analytical Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formularz
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
opakowanie
ampule of 1 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
2 mL amber glass sealed ampule
Komponenty
The Deuterated Ceramide LIPIDOMIX Mass Spec Standard is supplied in 1 mL of (1:1) dichloromethane:methanol and contains the following components:
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
  • C16 Ceramide-d7 (d18:1-d7/16:0)40
  • C18 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:0)20
  • C24 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:0)40
  • C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1(15Z))20
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weili Pan et al.
Atherosclerosis, 302, 8-14 (2020-05-11)
Ceramides (Cer) are an atherogenic substance. However, the associations between specific plasma Cer levels and culprit plaque morphology in ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) patients are unclear. The study consisted of two parallel cohorts. 100 consecutive patients with STEMI were
Valentina Bosello Travain et al.
Free radical biology & medicine, 147, 80-89 (2019-12-21)
GPx8 is a glutathione peroxidase homolog inserted in the membranes of endoplasmic reticulum (ER), where it seemingly plays a role in controlling redox status by preventing the spill of H2O2. We addressed the impact of GPx8 silencing on the lipidome