Kluczowe dokumenty
LM6002
Avanti
Cer/Sph Mixture I
Avanti Research - A Croda Brand LM6002, ethanol solution
Synonim(y):
Cer/Sph Mixture I, Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture I
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Postać
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM6002-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM6002
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Cer/Sph Mixture I has been used:
  • as an internal standard in sphingolipid profiling
  • in the preparation of ceramide-phosphoethanolamine extracts
  • for the sphingolipid extraction
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM6002-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Targeted lipid profiling discovers plasma biomarkers of acute brain injury
Sheth SA, et al.
PLoS ONE, 10(6), e0129735-e0129735 (2015)
Quantitation of ceramide phosphorylethanolamines containing saturated and unsaturated sphingoid base cores
Masood MA, et al.
Analytical Biochemistry, 400(2), 259-269 (2010)
A role for ceramides, but not sphingomyelins, as antagonists of insulin signaling and mitochondrial metabolism in C2C12 myotubes
Park M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(46), 23978-23988 (2016)