LM1100
Avanti
12:0-13:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1100, methanol solution
Synonim(y):
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Polecane produkty
Postać
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM1100-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1100
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup