Key Documents
330735W
Avanti
SphingoSPLASH II LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
SphingoSPLASH II LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Postać
methanol solution
opakowanie
pkg of 1x1 ea (330735W-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Component Data Table Below
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 860732P3-Keto sphinganine-d7 (d18:0, HCl salt), Avanti Research - A Croda Brand 3.43 µ/mLKarta charakterystyki
  • 860658Psphinganine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860658P, powder 3.0855 µ/mLKarta charakterystyki
  • 860657Psphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860657P, powder 3.0654 ug/mlKarta charakterystyki
  • 860734P4E,14Z-Sphingadiene-d7, Avanti Research - A Croda Brand 3.0453 ug/mlKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C