Kluczowe dokumenty
330737W
Avanti
Sphingo10389 III
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Sphingo10389 III LIPIDOMIX Ilościowy wzorzec wewnętrzny specyfikacji masowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1x1 ea (330737W-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Tabela danych komponentów poniżej
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 860685PLyso-SM-d9, Avanti Research - A Croda Brand (860685P), powderKarta charakterystyki
  • 860695PGlucosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand (860695P), powderKarta charakterystyki
  • 860696PGalactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860696P, powderKarta charakterystyki
  • 860697PLactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand (860697P), powderKarta charakterystyki
  • 860735E3-O-sulfo-galactosyl(β) sphingosine-d7 (d18:1) ammonium salt, Avanti Research - A Croda BrandKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)